Läs mer
1,4-diklorobutan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dichlorobutane |
| CAS | 110-56-5 |
| Molekylformel | C4 H8 Cl2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1,4-Dichlorobutane, 4-Chlorobutyl chloride, NSC 6288 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2 |
| LEDER | ClCCCCCl |
| IUPAC-namn | 1,4-diklorobutan |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.01 |
| Formel vikt | 126.0003 |