Läs mer
1,4-Dichlorocyclohexane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dichlorocyclohexane |
| CAS | 19398-57-3 |
| Molekylformel | C6 H10 Cl2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6H,1-4H2 |
| LEDER | ClC1CCC(Cl)CC1 |
| IUPAC-namn | 1,4-dichlorocyclohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.05 |
| Formel vikt | 152.016 |