Läs mer
1,4-Dichlorophthalazine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11916611 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11916611 5 g Glass Bottle 5g
11906611 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11916611 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 10-7-4752 | C8H4Cl2N2 | 199.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10-7-4752
InChI-nyckel ODCNAEMHGMYADO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1,4-dichlorophthalazine
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Dichlorophthalazine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 163.6°C to 163.8°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C8H4Cl2N2
Kvantitet 5 g
Synonym phthalazine, 1,4-dichloro, ccris 6799, 1,4-dichloro-phthalazine, unii-0ow60266ko, 1,4-dichlorophthalazine, dichlorophthalazine, 1,4-dichloropthalazine, 1,4-dichorophthalazine, pubchem23238, 1,4-dichlorophtalazine
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=NN=C2Cl)Cl
Molekylvikt (g/mol) 199.03
PubChem CID 78490
Formel vikt 199.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • 1,4-Dichlorophthalazine, 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.