Läs mer
1,4-Dicyanobensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10726141 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10726141 100 g Glasflaska 100g
10070840 25 g Glasflaska 25g
10551184 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10726141 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113821000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 623-26-7 | C8H4N2 | 128.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-26-7
Molekylformel C8H4N2
Molekylvikt (g/mol) 128.13
MDL-nummer MFCD00001810
InChI-nyckel BHXFKXOIODIUJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym terephthalonitrile, 1,4-dicyanobenzene, 1,4-benzenedicarbonitrile, p-phthalodinitrile, 4-cyanobenzonitrile, p-dicyanobenzene, p-benzenedinitrile, p-pdn, terephthalodinitrile, 1,4-benzodinitrile
PubChem CID 12172
IUPAC-namn bensen-1,4-dikarbonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Dicyanobenzene
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 222°C to 227°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4(CN)2
Kvantitet 100 g
Beilstein 09, 846
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.08g/L (23°C). Other solubilities: soluble 15.3g/L in acetone (20°C),soluble in methanol
Formel vikt 128.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.