Läs mer
1,4-Dicyanobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dicyanobenzene |
| CAS | 623-26-7 |
| Molekylformel | C8H4N2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Terephthalonitrile, 1,4-Benzodinitrile, 1,4-Bis(cyano)benzene, 4-Cyanobenzonitrile, NSC 144977, NSC 78439, Terephthalic Acid Dinitrile, Terephthalodinitrile, p-Benzenedicarbonitrile, p-Benzenedinitrile, p-Cyanobenzonitrile, p-Dicyanobenzene, p-Phthalodinitrile, p-Phthalonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H |
| LEDER | N#Cc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-namn | benzene-1,4-dicarbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.13 |
| Formel vikt | 128.0374 |