Läs mer
1,4-dicyanobutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10000860 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
250ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10000860 100 mL Glasflaska 100ml
10530551 5 mL Glass bottle 5ml
10315750 250 mL Glass bottle 250ml
10646682 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10000860 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113831000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-69-3
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00001975
InChI-nyckel BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
PubChem CID 8128
IUPAC-namn hexandinitril
LEDER C(CCC#N)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Dicyanobutane
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 1.0°C to 3.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 295.0°C
Flampunkt 163°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NC(CH2)4CN
Brytningsindex 1.4370 to 1.4390
Kvantitet 100 mL
Beilstein 02, 653
Merck Index 15, 152
Löslighetsinformation Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Viskositet 5.8 mPa.s (30°C)
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Dicyanobutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.