Läs mer
1,4-Dicyclohexylbenzene, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11446370
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11446370
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18708.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1087-02-1
Molekylformel C18H26
Molekylvikt (g/mol) 242.406
MDL-nummer MFCD00001452
InChI-nyckel QQFSIGWYINAJOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dicyclohexylbenzene, unii-a4m5u01mcy, a4m5u01mcy, benzene, 1,4-dicyclohexyl, p-dicyclohexylbenzol, benzene,4-dicyclohexyl, benzene, p-dicyclohexyl, p-dicyclohexyl benzene, qqfsigwyinajob-uhfffaoysa, unii-n5v9zbl13v component
PubChem CID 70664
IUPAC-namn 1,4-dicyclohexylbenzene
LEDER C1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3CCCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dicyclohexylbenzene
Smältpunkt 103°C to 105°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 242.41
Procent renhet 99%