Läs mer
1,4-Diethoxybenzene, 98%
Produktkod. 11438336
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438336 25 g 25g
11448336 100 g 100g
11458336 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15385.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122-95-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-95-2
Molekylformel C10H14O2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
MDL-nummer MFCD00015146
InChI-nyckel VWGNFIQXBYRDCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,4-diethoxy, p-diethoxybenzene, hydroquinone diethyl ether, benzene, p-diethoxy, diethoxybenzene, 1,4-diethoxy-benzen, benzene,4-diethoxy, 1,4-diethoxybenzol, hydroquinonedlethylether, acmc-209ans
PubChem CID 67150
IUPAC-namn 1,4-dietoxibensen
LEDER CCOC1=CC=C(OCC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diethoxybenzene
Smältpunkt 69°C to 71°C
Kokpunkt 245°C to 248°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2044373
Formel vikt 166.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.