Läs mer
1,4-dietylbensen, 98 %
Produktkod. 10559240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10559240 5 mL Glasflaska 5ml
10182520 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10559240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114150050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 105-05-5 | C10H14 | 134,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-05-5
Molekylformel C10H14
Molekylvikt (g/mol) 134.22
MDL-nummer MFCD00009264
InChI-nyckel DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-diethylbenzene, benzene, 1,4-diethyl, p-ethylethylbenzene, benzene, p-diethyl, para-diethylbenzene, unii-0psm16x42d, acmc-1bu3z, dsstox_cid_6711, dsstox_rid_78192, dsstox_gsid_26711
PubChem CID 7734
ChEBI CHEBI:34062
IUPAC-namn 1,4-dietylbensen
LEDER CCC1=CC=C(CC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Diethylbenzene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -43 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 184 °C
Flampunkt 56 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4(C2H5)2
Brytningsindex 1,4935 till 1,4955
Kvantitet 5 mL
Beilstein 05, 426
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: lösliga i bensen och koltetraklorid, blandbara med etanol, eter och aceton
Formel vikt 134.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Diethylbenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.