Läs mer
1,4-dietylbensen, 98 %
Produktkod. 11490963
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490963 25 g 25g
11480963 5 g 5g
11400973 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490963 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13343.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 105-05-5 | C10H14 | 134,22 g/mol
1,4-dietylbensen, används som lösningsmedel och mellanprodukt vid tillverkning av andra organiska föreningar för de färdiga produkterna såsom härdare, teknisk plast och tvärbindningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,4-dietylbensen, används som lösningsmedel och mellanprodukt vid tillverkning av andra organiska föreningar för de färdiga produkterna såsom härdare, teknisk plast och tvärbindningsmedel.
Löslighet
Det är olösligt i vatten. Men löslig i etanol, bensen, koltetraklorid.
Noter
Stabil under vanliga förhållanden. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-05-5
Molekylformel C10H14
Molekylvikt (g/mol) 134.22
MDL-nummer MFCD00009264
InChI-nyckel DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-diethylbenzene, benzene, 1,4-diethyl, p-ethylethylbenzene, benzene, p-diethyl, para-diethylbenzene, unii-0psm16x42d, acmc-1bu3z, dsstox_cid_6711, dsstox_rid_78192, dsstox_gsid_26711
PubChem CID 7734
ChEBI CHEBI:34062
IUPAC-namn 1,4-dietylbensen
LEDER CCC1=CC=C(CC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diethylbenzene
Smältpunkt -43 °C
Densitet 0.862
Kokpunkt 182 °C till 184 °C
Flampunkt 55 °C (131 °F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2049
Beilstein 1903396
Löslighetsinformation Den är olöslig i vatten. Men löslig i etanol, bensen, koltetraklorid.
Formel vikt 134.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.