missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,4-Diethylbenzene-d14, CDN

Produktkod. 30316695
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30316695 0.1 g 0.1g
30308900 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316695 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND63100.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,4-Diethylbenzene-D14
CAS 1219803-64-1
Molekylformel C10 D14
Kvantitet 0.1 g
Synonym Benzene-1,2,4,5-d4, 3,6-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)- (ACI), 3,6-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)benzene-1,2,4,5-d4 (ACI), 1,4-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)benzene-2,3,5,6-d4, Perdeutero-1,4-diethylbenzene, 1,4-Diethylbenzene-d14, 1,4-Diethylbenzene-D14
InChI formel InChI=1 S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8 H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5 D,6 D,7 D,8 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetradeuterio-3,6-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 148.3044
Formel vikt 148.1974 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.