Läs mer
1,4-dietylbensen, TRC
Produktkod. 30377266
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30377266 25 g
1 options
Produktkod. 30377266 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44379025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diethylbenzene
CAS 105-05-5
Molekylformel C10 H14
Kvantitet 25 g
Synonym Benzene, p-diethyl- (8CI), p-Xylene, α,α'-dimethyl- (7CI), 1,4-Diethylbenzene, p-Diethylbenzene, p-Ethylethylbenzene
InChI formel InChI=1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCc1ccc(CC)cc1
IUPAC-namn 1,4-dietylbensen
Molekylvikt (g/mol) 134.22
Formel vikt 134.1096