Läs mer
1,4-dietylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7027747
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11426446
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24743.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6483-50-7 | C8H18N2 | 142.246 g/mol
1,4-dietylpiperazin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,4-dietylpiperazin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i metanol, toluen.
Anteckningar
förvaras på en sval och torr plats, med behållaren tätt försluten. Förvaras under kväve, rekommenderad temperatur är under 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6483-50-7
Molekylformel C8H18N2
Molekylvikt (g/mol) 142.246
MDL-nummer MFCD00126900
InChI-nyckel DDPRYTUJYNYJKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80973
IUPAC-namn 1,4-dietylpiperazin
LEDER CCN1CCN(CC1)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diethylpiperazine
Kvantitet 10 g
Synonym piperazine, 1,4-diethyl, 1,4-diethyl piperazine, piperazine,1,4-diethyl, acmc-1be2o
Löslighetsinformation Soluble in methanol,toluene.
Formel vikt 142.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.