Läs mer
1,4-difluoro-2-jodbensen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11461430
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461430 5 g 5g
11451430 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461430 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26890.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 2265-92-1 | Molekylformel: C6H3F2I | Molekylvikt: 239,99 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2265-92-1
Molekylformel C6H3F2I
Molekylvikt (g/mol) 239.99
MDL-nummer MFCD03094151
InChI-nyckel WBYVNDUCUMNZPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 223084
IUPAC-namn 1,4-difluor-2-jodbensen
LEDER FC1=CC=C(F)C(I)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Difluoro-2-iodobenzene
Densitet 1.998
Kokpunkt 178 °C till 179 °C
Flampunkt 85 °C (185 °F)
Brytningsindex 1.563
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljuskänslig
Synonym 2,5-difluoroiodobenzene, benzene,1,4-difluoro-2-iodo, 2,5-difluoro-1-iodobenzene, benzene, 1,4-difluoro-2-iodo, pubchem4402, acmc-209fxx, 1,4-bis fluoranyl-2-iodanyl-benzene
Formel vikt 239.99
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.