Läs mer
1,4-Dihydro-1-phenyl-3(2H)-isoquinolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dihydro-1-phenyl-3(2H)-isoquinolinone |
| CAS | 17507-05-0 |
| Molekylformel | C15H13NO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Phenyl-1,4-dihydroisoquinolin-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO/c17-14-10-12-8-4-5-9-13(12)15(16-14)11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2,(H,16,17) |
| LEDER | O=C1Cc2ccccc2C(N1)c3ccccc3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.27 |
| Formel vikt | 223.0997 |