missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-(2-Cyanoethyl) 5-Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicar |
| CAS | 75130-24-4 |
| Molekylformel | C19 H19 N3 O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Lercanidipine Impurity 25 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N3O6/c1-11-15(18(23)27-3)17(13-6-4-7-14(10-13)22(25)26)16(12(2)21-11)19(24)28-9-5-8-20/h4,6-7,10,17,21H,5,9H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCC#N)C |
| IUPAC-namn | 5-O-(2-cyanoethyl) 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 385.37 |
| Formel vikt | 385.1274 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?