Läs mer
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 74936-73-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H18 N2 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2O6/c1-4-25-17(22)14-10(3)18-9(2)13(16(20)21)15(14)11-6-5-7-12(8-11)19(23)24/h5-8,15,18H,4H2,1-3H3,(H,20,21) |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C |
| IUPAC-namn | 5-ethoxycarbonyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| Visa mer |