Läs mer
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 74936-72-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H16 N2 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O6/c1-8-12(15(19)20)14(13(9(2)17-8)16(21)24-3)10-5-4-6-11(7-10)18(22)23/h4-7,14,17H,1-3H3,(H,19,20) |
| LEDER | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C |
| IUPAC-namn | 5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| Visa mer |