Läs mer
1,4-Dihydro-3-nitro-4-oxo-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazin-8-karboxamid, TRC
Produktkod. 30361470
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30361470 5 mg
1 options
Produktkod. 30361470 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9880585MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dihydro-3-nitro-4-oxo-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxamide
CAS 287964-59-4
Molekylformel C6 H4 N6 O4
Kvantitet 5 mg
Synonym 1,4-Dihydro-3-nitro-4-oxo-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxamide, Imidazo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxamide, 1,4-dihydro-3-nitro-4-oxo-
InChI formel InChI=1S/C6H4N6O4/c7-3(13)2-4-9-10-5(12(15)16)6(14)11(4)1-8-2/h1,9H,(H2,7,13)
LEDER NC(=O)c1ncn2C(=O)C(=NNc12)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3-nitro-4-oxo-1H-imidazo[5,1-c][1,2,4]triazin-8-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 224.134
Formel vikt 224.029