missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,4-Dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Produktkod. 30377844
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377844 25 g
30368796 5 g
30378610 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30377844 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44974025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 52980-28-6
Molekylformel C12H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 217.22
Synonym 3-Ethoxycarbonyl-4(1H)-quinolone, 4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylate, Ethyl 4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=CNc2ccccc2C1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,4-Dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C12H11NO3/c1-2-16-12(15)9-7-13-10-6-4-3-5-8(10)11(9)14/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14)
Formel vikt 217.0739
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.