Läs mer
1,4-Dihydro-5-[5-(2-bromoacetyl)-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one (may contain 5-(2-chloroacetyl)), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dihydro-5-[5-(2-bromoacetyl)-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| CAS | 147676-94-6 |
| Molekylformel | C19H21BrN4O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-[5-(Bromoacetyl)-2-ethoxyphenyl]-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21BrN4O3/c1-4-6-13-16-17(24(3)23-13)19(26)22-18(21-16)12-9-11(14(25)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-9H,4-6,10H2,1-3H3,(H,21,22,26) |
| LEDER | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 5-[5-(2-bromoacetyl)-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.3 |
| Formel vikt | 432.0797 |