Läs mer
1,4-Dihydroxy-2-butanone, >85%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dihydroxy-2-butanone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c5-2-1-4(7)3-6/h5-6H,1-3H2 |
| Formel vikt | 104.0473 |