Läs mer
1,4-dihydroxiantrakinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11404483
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404483 250 g 250g
11494473 1000 g 1000g
11414483 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404483 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11010.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 81-64-1 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
1,4-dihydroxiantrakinon används för att färga bensin och vissa eldningsoljor. Det används som en mellanprodukt för syntes av indantren- och alizarin-härledda färgämnen. Det används också för att bilda sjöpigment med kalcium, barium och bly. Det kan användas vid syntes av cyklopentanoider genom cyklisering avα ,β -omättad aldehyd med 1,4 1,4-dihydroxiantrakinon. Den har studerats som en långdistansemissiv ratiometrisk fluorescerande sond för levande cellavbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1,4-dihydroxiantrakinon används för att färga bensin och vissa eldningsoljor. Det används som en mellanprodukt för syntes av indantren- och alizarin-härledda färgämnen. Det används också för att bilda sjöpigment med kalcium, barium och bly. Det kan användas vid syntes av cyklopentanoider genom cyklisering avα ,β -omättad aldehyd med 1,4 1,4-dihydroxiantrakinon. Den har studerats som en långdistansemissiv ratiometrisk fluorescerande sond för levande cellavbildning.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-64-1
Molekylformel C14H8O4
Molekylvikt (g/mol) 240.214
MDL-nummer MFCD00001209
InChI-nyckel GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy
PubChem CID 6688
ChEBI CHEBI:37487
IUPAC-namn 1,4-dihydroxiantracen-9,10-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dihydroxyanthraquinone
Smältpunkt 195°C to 198°C
Kokpunkt ∼450°C
Flampunkt 222°C (431°F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 1914036
Merck Index 14,8064
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 240.21
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.