Läs mer
1,4-Dihydroxyantrakinon, 95 %
Description
1,4-dihydroxiantrakinon används för att färga bensin och vissa eldningsoljor. Det används som en mellanprodukt för syntes av indantren- och alizarin-härledda färgämnen. Det används också för att bilda sjöpigment med kalcium, barium och bly. Det kan användas vid syntes av cyklopentanoider genom cyklisering avα ,β -omättad aldehyd med 1,4 1,4-dihydroxiantrakinon. Den har studerats som en långdistansemissiv ratiometrisk fluorescerande sond för levande cellavbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,4-dihydroxiantrakinon används för att färga bensin och vissa eldningsoljor. Det används som en mellanprodukt för syntes av indantren- och alizarin-härledda färgämnen. Det används också för att bilda sjöpigment med kalcium, barium och bly. Det kan användas vid syntes av cyklopentanoider genom cyklisering avα ,β -omättad aldehyd med 1,4 1,4-dihydroxiantrakinon. Den har studerats som en långdistansemissiv ratiometrisk fluorescerande sond för levande cellavbildning.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dihydroxyanthraquinone |
| Smältpunkt | 195 °C till 198 °C |
| Kokpunkt | ∼450 °C |
| Flampunkt | 222 °C (431 °F) |
| Kvantitet | 1000 g |
| Beilstein | 1914036 |
| Merck Index | 14,8064 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 240.21 |
| Procent renhet | 95% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.