Läs mer
1,4-Dihydroxyanthraquinone, 96%
Produktkod. 10607682 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10607682 5 g Glasflaska 5g
10081430 100 g Glass bottle 100g
10697672 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10607682 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 132180050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 81-64-1 | C14H8O4 | 240.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-64-1
Molekylformel C14H8O4
Molekylvikt (g/mol) 240.21
MDL-nummer MFCD00001209
InChI-nyckel GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy
PubChem CID 6688
ChEBI CHEBI:37487
IUPAC-namn 1,4-dihydroxiantracen-9,10-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Dihydroxyanthraquinone
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 191.0°C to 193.0°C
Färg Brun-röd till orange
Kokpunkt 450.0°C
Flampunkt 222°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 08, 450
Merck Index 15, 8180
Löslighetsinformation Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,ether,benzene,sulfuric,acid,potassium chloride,chloroform,acetone,,aqueous alkali and other organic solvents
Formel vikt 240.21
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Dihydroxyanthraquinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.