missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,4-Dihydroxyanthraquinone, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15864511
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15864511 250 g 250g
15854511 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15864511 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8202590250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 81-64-1
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 240.21

Specifikationer

Smältpunkt 195°C to 198°C
Kokpunkt 450°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00001209
Kvantitet 250 g
Synonym 1,4-Dihydroxyanthraquinone, Quinizarin, 1,4-Dihydroxyanthraquinone
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.