Läs mer
1,4-Dihydroxyantrakinon, TRC
Produktkod. 30138196
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138196 1 g
30135757 500 mg
30003476 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138196 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4555931G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81-64-1
Molekylformel C14 H8 O4
Molekylvikt (g/mol) 240.21
Synonym Anthraquinone, 1,4-dihydroxy- (8CI), 1,4-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,4-Dihydroxyanthraquinone, C.I. 58050, C.I. Solvent Orange 100, C.I. Solvent Orange 86, Chinizarin, DAQ, Macrolex Orange GG, NSC 15367, NSC 229036, NSC 40899, NSC 646569, Quinizarin, Quinizarine, Smoke Orange 18, Smoke Orange R, Solvent Orange 100, Solvent Orange 86, 9,10-Anthracenedione, 1,4-dihydroxy-
IUPAC-namn 1,4-dihydroxyanthracene-9,10-dion
LEDER Oc1ccc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
Specifications
Kemiskt namn eller material Quinizarin
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6,15-16H
Formel vikt 240.0423