Läs mer
1,4-Dihydroxynaftalen, TRC
Produktkod. 30010130
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30010130 1 g
1 options
Produktkod. 30010130 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4471501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dihydroxynaphthalene
CAS 571-60-8
Molekylformel C10 H8 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1,4-Dihydroxynaphthalene, 1,4-Naphthohydroquinone, 1,4-Naphthoquinol, Hydronaphthoquinone, Naphthohydroquinone, α-Naphthoquinhydrone
InChI formel InChI=1S/C10H8O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,11-12H
LEDER Oc1ccc(O)c2ccccc12
IUPAC-namn naftalen-1,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 160.17
Formel vikt 160.0524