Läs mer
1,4-Diidobenzen, TRC
Produktkod. 30375294
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30375294 50 g
1 options
Produktkod. 30375294 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46607550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diidobenzene
CAS 624-38-4
Molekylformel C6H4I2
Kvantitet 50 g
Synonym p-Diiodo-benzene, 4-Iodophenyl Iodide, NSC 6297, p-Diiodobenzene, p-Phenylene Diiodide
InChI formel InChI=1S/C6H4I2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
LEDER Ic1ccc(I)cc1
IUPAC-namn 1,4-diiodobensen
Molekylvikt (g/mol) 329.9
Formel vikt 329.8402