Läs mer
1,4-dijod-2,5-dimetylbensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10272532
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10272532 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10272532 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB13663DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Diiodo-2, 5-dimethylbenzene
CAS 1124-08-9
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Kvantitet 1 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C8H8I2
Linjär formel I2C6H2(CH3)2
MDL-nummer MFCD00829126
Synonym 2,5-diiodo-p-xylene, benzene,1,4-diiodo-2,5-dimethyl, 2,5-diiodo-rho-xylene, maybridge1_002567, 1,4-bis iodanyl-2,5-dimethyl-benzene
InChI-nyckel WJYYUEQVECTILJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(I)=C(C)C=C1I
IUPAC-namn 1,4-dijod-2,5-dimetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 357.96
PubChem CID 2736171
Formel vikt 357.95
Procent renhet 97%