Läs mer
1,4-Diiodobensen, 98 %
Produktkod. 11428246
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428246 100 g 100g
11418246 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11428246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15335.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1958.52 SEK
    1758.65 SEK / 100g
    Save 199.87 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 624-38-4 | C6H4I2 | 329,907 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
  • Ampolerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-38-4
Molekylformel C6H4I2
Molekylvikt (g/mol) 329.907
MDL-nummer MFCD00001054
InChI-nyckel LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-diiodobenzene, benzene, 1,4-diiodo, p-benzene diiodide, benzene, p-diiodo, unii-i9xcf83vav, i9xcf83vav, 1,4-diiodbenzene, 1,4-diidobenzene, 1,4 diiodobenzene, 1,4-diiodiobenzene
PubChem CID 12208
IUPAC-namn 1,4-dijodbensen
LEDER C1=CC(=CC=C1I)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diiodobenzene
Smältpunkt 128 °C till 132 °C
Kokpunkt 285 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1904546
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i eter och etanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 329.91
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.