Läs mer
1,4-Diiodobutan, 99%, stick. med koppar
Produktkod. 11403317
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403317 25 g 25g
11413317 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16216.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 628-21-7 | C4H8I2 | 309,92 g/mol
1,4-dijodobutan används som tillsats för att förbättra perovskitsolcellsprestanda. Det används som ett tvärbindningsmedel för syntes av anjonbytarmembran från cellulosa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,4-dijodobutan används som tillsats för att förbättra perovskitsolcellsprestanda. Det används som ett tvärbindningsmedel för syntes av anjonbytarmembran från cellulosa.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starkt oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-21-7
Molekylformel C4H8I2
Molekylvikt (g/mol) 309.92
MDL-nummer MFCD00001099
InChI-nyckel ROUYUBHVBIKMQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylene iodide, butane, 1,4-diiodo, tetramethylene diiodide, 1,4-diodobutane, a,?-diiodobutane, 1,4 diiodobutane, butane,4-diiodo, 1,4-diiodo-butane, pubchem3842, 1,4-bis iodanyl butane
PubChem CID 12337
IUPAC-namn 1,4-dijodbutan
LEDER ICCCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diiodobutane
Namnnotering stabiliserad med koppar
Smältpunkt 5 °C till 7 °C
Densitet 2.35
Kokpunkt 108 °C till 110 °C (10 mmHg)
Brytningsindex 1.6212
Kvantitet 25 g
Beilstein 1098276
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 309.92
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.