Läs mer
1,4-Diiodobutan, TRC
Produktkod. 30380482
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30380482 50 g
1 options
Produktkod. 30380482 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45570550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diiodobutane
CAS 628-21-7
Molekylformel C4H8I2
Kvantitet 50 g
Synonym 1,4-Diodobutane, NSC 31721, Tetramethylene Diiodide, alpha,ω-Diiodobutane
InChI formel InChI=1S/C4H8I2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
LEDER ICCCCI
IUPAC-namn 1,4-diiodobutan
Molekylvikt (g/mol) 309.92
Formel vikt 309.8715