Läs mer
1,4-Diiodooctafluorobutan, TRC
Produktkod. 30374723
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30374723 500 mg
1 options
Produktkod. 30374723 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD492503500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diiodooctafluorobutane
CAS 375-50-8
Molekylformel C4F8I2
Kvantitet 500 mg
Synonym 1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-Diiodo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorobutane, 1,4-Diiodooctafluorobutane, 1,4-Diiodoperfluorobutane, Octafluoro-1,4-diiodobutane, alpha,ω-Diiodoperfluorobutane
InChI formel InChI=1S/C4F8I2/c5-1(6,3(9,10)13)2(7,8)4(11,12)14
LEDER FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Molekylvikt (g/mol) 453.83
Formel vikt 453.7962