Läs mer
1,4-Diiodotetrafluorobenzene, TRC
Produktkod. 30377574
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377574 50 mg
30377232 500 mg
30374352 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30377574 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46607850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 392-57-4
Molekylformel C6F4I2
Molekylvikt (g/mol) 401.86
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-diiodobenzene
LEDER Fc1c(F)c(I)c(F)c(F)c1I
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 1,4-Diiodotetrafluorobenzene
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6F4I2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
Formel vikt 401.8025
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.