Läs mer
1,4-Diisocyanatobutan, 97 %
Produktkod. 11955681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11955681 25 g Glasflaska 25g
10173151 1 g Glasflaska 1g
10318840 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11955681 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 314380250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 4538-37-8 | C6H8N2O2 | 140,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4538-37-8
Molekylformel C6H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.14
MDL-nummer MFCD00075559
InChI-nyckel OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 350453
IUPAC-namn 1,4-diisocyanatobutan
LEDER C(CCN=C=O)CN=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Diisocyanatobutane
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kokpunkt 102,0 °C till 104,0 °C (14,0 mmHg)
Flampunkt 106 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel OCN(CH2)4NCO
Brytningsindex 1,4510 till 1,4530
Kvantitet 25 g
UN-nummer 2206
Synonym 1,4-butanediisocyanate, tetramethylene diisocyanate, 1,4-disocyanatobutane, acmc-1afua, 1,4-diisocyanato-butane, butane-1,4-diisocyanate, #, butane,1,4-diisocyanato, 1,4-butanediyl diisocyanate, butane, 1,4-diisocyanato
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.