Läs mer
1,4-Diisocyanatobutan, TRC
Produktkod. 30383556
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30383556 100 mg
1 options
Produktkod. 30383556 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD451825100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diisocyanatobutane
CAS 4538-37-8
Molekylformel C6H8N2O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 1,4-Diisocyanatobutane, 1,4-Butanediol Diisocyanate, 1,4-Butylene Diisocyanate, 1,4-Tetramethylenediisocyanate, Butane 1,4-diisocyanate, Butylenediisocyanate, Isocyanic acid, tetramethylene ester (6CI, 7CI, 8CI), NSC 510650, Tetramethylene Diisocyanate, Tetramethylene Isocyanate
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
LEDER O=C=NCCCCN=C=O
IUPAC-namn 1,4-diisocyanatobutan
Molekylvikt (g/mol) 140.14
Formel vikt 140.06