Läs mer
1,4-Diisopropylbenzene, 98%
Produktkod. 11349789
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349789 25 g 25g
11359789 100 g 100g
11369789 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349789 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22871.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-18-5 | C12H18 | 162.28 g/mol
1,4-Diisopropylbensen används som en mellanprodukt för syntes av stabilisatorer, polymerer, syntetiska smörjmedel och hydroperoxider. Det används också i den trevärda aktinid-lantanidseparationen genom fosforreagensextraktion från vattenhaltiga komplex (TALSPEAK) process för att separera trevärda lantanider från trevärda aktinidkatjoner. Den finner tillämpning vid upparbetning av kärnbränsle.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,4-Diisopropylbensen används som en mellanprodukt för syntes av stabilisatorer, polymerer, syntetiska smörjmedel och hydroperoxider. Det används också i den trevärda aktinid-lantanidseparationen genom fosforreagensextraktion från vattenhaltiga komplex (TALSPEAK) process för att separera trevärda lantanider från trevärda aktinidkatjoner. Den finner tillämpning vid upparbetning av kärnbränsle.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, aceton och bensen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-18-5
Molekylformel C12H18
Molekylvikt (g/mol) 162.28
MDL-nummer MFCD00008892
InChI-nyckel SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzene, benzene, p-diisopropyl, benzene, 1,4-bis 1-methylethyl, para-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzol, 1,4-bis 1-methylethyl benzene, unii-5m62031nzp, 1,4-di propan-2-yl benzene, dsstox_cid_6652
PubChem CID 7486
IUPAC-namn 1,4-di(propan-2-yl)bensen
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diisopropylbenzene
Smältpunkt -17°C
Densitet 0.857
Kokpunkt 210°C
Flampunkt 76°C (170°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 25 g
Beilstein 1854739
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,ether,acetone and benzene. Insoluble in water.
Formel vikt 162.27
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.