Läs mer
1,4-diisopropylbensen, 98 %
Beskrivning
1,4-Diisopropylbensen används som en mellanprodukt för syntes av stabilisatorer, polymerer, syntetiska smörjmedel och hydroperoxider. Det används också i den trevärda aktinid-lantanidseparationen genom fosforreagensextraktion från vattenhaltiga komplex (TALSPEAK) process för att separera trevärda lantanider från trevärda aktinidkatjoner. Den finner tillämpning vid upparbetning av kärnbränsle.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,4-Diisopropylbensen används som en mellanprodukt för syntes av stabilisatorer, polymerer, syntetiska smörjmedel och hydroperoxider. Det används också i den trevärda aktinid-lantanidseparationen genom fosforreagensextraktion från vattenhaltiga komplex (TALSPEAK) process för att separera trevärda lantanider från trevärda aktinidkatjoner. Den finner tillämpning vid upparbetning av kärnbränsle.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, aceton och bensen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Diisopropylbenzene |
| Smältpunkt | -17 °C |
| Densitet | 0.857 |
| Kokpunkt | 210 °C |
| Flampunkt | 76 °C (170 °F) |
| Odör | Aromatisk |
| Brytningsindex | 1.489 |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 1854739 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkohol, eter, aceton och bensen. Olöslig i vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.