Läs mer
1,4-Diisopropylbenzene, 98%
Produktkod. p-7026709
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11349789
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22871.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 100-18-5 | C12H18 | 162.28 g/mol
1,4-Diisopropylbensen används som en mellanprodukt för syntes av stabilisatorer, polymerer, syntetiska smörjmedel och hydroperoxider. Det används också i den trevärda aktinid-lantanidseparationen genom fosforreagensextraktion från vattenhaltiga komplex (TALSPEAK) process för att separera trevärda lantanider från trevärda aktinidkatjoner. Den finner tillämpning vid upparbetning av kärnbränsle.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,4-Diisopropylbensen används som en mellanprodukt för syntes av stabilisatorer, polymerer, syntetiska smörjmedel och hydroperoxider. Det används också i den trevärda aktinid-lantanidseparationen genom fosforreagensextraktion från vattenhaltiga komplex (TALSPEAK) process för att separera trevärda lantanider från trevärda aktinidkatjoner. Den finner tillämpning vid upparbetning av kärnbränsle.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, aceton och bensen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-18-5
Molekylformel C12H18
Molekylvikt (g/mol) 162.28
MDL-nummer MFCD00008892
InChI-nyckel SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzene, benzene, p-diisopropyl, benzene, 1,4-bis 1-methylethyl, para-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzol, 1,4-bis 1-methylethyl benzene, unii-5m62031nzp, 1,4-di propan-2-yl benzene, dsstox_cid_6652
PubChem CID 7486
IUPAC-namn 1,4-di(propan-2-yl)bensen
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diisopropylbenzene
Smältpunkt -17°C
Densitet 0.857
Kokpunkt 210°C
Flampunkt 76°C (170°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 25 g
Beilstein 1854739
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,ether,acetone and benzene. Insoluble in water.
Formel vikt 162.27
Procent renhet 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt