Läs mer
1,4-diisopropylbensen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10190352 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10190352 5 g Glasflaska 5g
10573511 25 g Glasflaska 25g
10583511 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10190352 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155210050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-18-5 | C12H18 | 162.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-18-5
Molekylformel C12H18
Molekylvikt (g/mol) 162.28
MDL-nummer MFCD00008892
InChI-nyckel SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzene, benzene, p-diisopropyl, benzene, 1,4-bis 1-methylethyl, para-diisopropylbenzene, p-diisopropylbenzol, 1,4-bis 1-methylethyl benzene, unii-5m62031nzp, 1,4-di propan-2-yl benzene, dsstox_cid_6652
PubChem CID 7486
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diisopropylbenzene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -17.0°C
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 203.0°C
Flampunkt 76°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4[CH(CH3)2]2
Brytningsindex 1.4890 to 1.4910
Kvantitet 5 g
Beilstein 05,II,339
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: %iscible with alcohol, ether, benzene, acetone and, ccl4
IUPAC-namn 1,4-bis(propan-2-yl)bensen
Formel vikt 162.27
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Diisopropylbenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.