Läs mer
1,4-Diisopropylbensen, TRC
Produktkod. 30381179
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30381179 1 g
1 options
Produktkod. 30381179 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4553801G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diisopropylbenzene
CAS 100-18-5
Molekylformel C12 H18
Kvantitet 1 g
Synonym Benzene, p-diisopropyl- (8CI), 1,4-Bis(1-methylethyl)benzene, 1,4-Bis(isopropyl)benzene, 1,4-Diisopropylbenzene, NSC 84198, p-Di-iso-propylbenzene, p-Diisopropylbenzene
InChI formel InChI=1S/C12H18/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)4/h5-10H,1-4H3
LEDER CC(C)c1ccc(cc1)C(C)C
IUPAC-namn 1,4-di(propan-2-yl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 162.27
Formel vikt 162.1409