Läs mer
1,4-dimetoxi-2-metylbensen, TRC
Produktkod. 30377772
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30377772 250 mg
1 options
Produktkod. 30377772 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD494773250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dimethoxy-2-methylbenzene
CAS 24599-58-4
Molekylformel C9H12O2
Kvantitet 250 mg
Synonym 2,5-Dimethoxytoluene
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
LEDER COc1ccc(OC)c(C)c1
IUPAC-namn 1,4-dimetoxi-2-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Formel vikt 152.0837