Läs mer
1,4-dimetoxi-2-metylbensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dimethoxy-2-methylbenzene |
| CAS | 24599-58-4 |
| Molekylformel | C9H12O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2,5-Dimethoxytoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc(OC)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | 1,4-dimetoxi-2-metylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vikt | 152.0837 |