Läs mer
1,4-dimetoxibensen, 98 %
Produktkod. 11445203
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445203 100 g 100g
11455203 500 g 500g
11465203 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445203 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12822.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 150-78-7 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
1,4-dimetoxibensen används som farmaceutisk mellanprodukt. Det används i vissa färger och som diazofärgämne. Det används också i parfymer och smaker för att dess blomdoft. Dessutom används den på fet hud, och med svavel för att behandla akne, eller som mjällbehandling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,4-dimetoxibensen används som farmaceutisk mellanprodukt. Det används i vissa färger och som diazofärgämne. Det används också i parfymer och smaker för att dess blomdoft. Dessutom används den på fet hud, och med svavel för att behandla akne, eller som mjällbehandling.
Löslighet Löslig i vatten
(0,83 g/L vid 20 °C) och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-78-7
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00008401
InChI-nyckel OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dimethoxybenzene, p-methoxyanisole, hydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dimethoxy, quinol dimethyl ether, benzene, p-dimethoxy, dimethylhydroquinone ether, dimethyl ether hydroquinone, 1,4-dimethoxybenzol, usaf an-9
PubChem CID 9016
IUPAC-namn 1,4-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC=C(OC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dimethoxybenzene
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Densitet 1.053
Kokpunkt 212°C
Flampunkt 94°C (201°F)
Odör Sweet
Kvantitet 100 g
Beilstein 774605
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water(0.83g/L at 20°C) and methanol.
Formel vikt 138.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Dimethoxybenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dimethoxybenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.