Läs mer
1,4-dimetoxibensen, 98 %
Beskrivning
1,4-dimetoxibensen används som farmaceutisk mellanprodukt. Det används i vissa färger och som diazofärgämne. Det används också i parfymer och smaker för att dess blomdoft. Dessutom används den på fet hud, och med svavel för att behandla akne, eller som mjällbehandling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,4-dimetoxibensen används som farmaceutisk mellanprodukt. Det används i vissa färger och som diazofärgämne. Det används också i parfymer och smaker för att dess blomdoft. Dessutom används den på fet hud, och med svavel för att behandla akne, eller som mjällbehandling.
Löslighet Löslig i vatten
(0,83 g/L vid 20 °C) och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dimethoxybenzene |
| Smältpunkt | 54 °C till 58 °C |
| Densitet | 1.053 |
| Kokpunkt | 212 °C |
| Flampunkt | 94 °C (201 °F) |
| Odör | Sött |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 774605 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (0,83 g/L vid 20 °C) och metanol. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.