Läs mer
1,4-dimetoxibensen, 98 %
Produktkod. 11465203
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465203 2500 g 2500g
11445203 100 g 100g
11455203 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465203 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12822.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 150-78-7 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
1,4-dimetoxibensen används som farmaceutisk mellanprodukt. Det används i vissa färger och som diazofärgämne. Det används också i parfymer och smaker för att dess blomdoft. Dessutom används den på fet hud, och med svavel för att behandla akne, eller som mjällbehandling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,4-dimetoxibensen används som farmaceutisk mellanprodukt. Det används i vissa färger och som diazofärgämne. Det används också i parfymer och smaker för att dess blomdoft. Dessutom används den på fet hud, och med svavel för att behandla akne, eller som mjällbehandling.
Löslighet Löslig i vatten
(0,83 g/L vid 20 °C) och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-78-7
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00008401
InChI-nyckel OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dimethoxybenzene, p-methoxyanisole, hydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dimethoxy, quinol dimethyl ether, benzene, p-dimethoxy, dimethylhydroquinone ether, dimethyl ether hydroquinone, 1,4-dimethoxybenzol, usaf an-9
PubChem CID 9016
IUPAC-namn 1,4-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC=C(OC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dimethoxybenzene
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Densitet 1.053
Kokpunkt 212 °C
Flampunkt 94 °C (201 °F)
Odör Sött
Kvantitet 2500 g
Beilstein 774605
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,83 g/L vid 20 °C) och metanol.
Formel vikt 138.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.