missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Dimethoxybenzene-d10, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dimethoxybenzene D10 |
| CAS | 74079-00-8 |
| Molekylformel | C8 D10 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, 3,6-di(methoxy-d3)- (9 CI), p-Dimethoxybenzene-d10, 1,4-Di(methoxy-d3)benzene-2,3,5,6-d4, 1,4-Bis(trideuteriomethoxy)-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene, 4-Methoxyanisole-d10, Quinol dimethyl ether-d10, p-Hydroquinone dimethyl ether-d10, p-Methoxyanisole-d10, 1,4-Dimethoxybenzene-d10, 1,4-Dimethoxybenzene-D10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c([2 H])c([2 H])c1OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,4,5-tetradeuterio-3,6-bis(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.225 |
| Formel vikt | 148.131 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?