missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,4-Dimethoxybenzene-d10, CDN

Produktkod. 30319813
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319813 0.1 g
30317437 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319813 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND51770.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,4-Dimethoxybenzene D10
CAS 74079-00-8
Molekylformel C8 D10 O2
Kvantitet 0.1 g
Synonym Benzene-1,2,4,5-d4, 3,6-di(methoxy-d3)- (9 CI), p-Dimethoxybenzene-d10, 1,4-Di(methoxy-d3)benzene-2,3,5,6-d4, 1,4-Bis(trideuteriomethoxy)-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene, 4-Methoxyanisole-d10, Quinol dimethyl ether-d10, p-Hydroquinone dimethyl ether-d10, p-Methoxyanisole-d10, 1,4-Dimethoxybenzene-d10, 1,4-Dimethoxybenzene-D10
InChI formel InChI=1 S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c([2 H])c([2 H])c1OC([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetradeuterio-3,6-bis(trideuteriomethoxy)benzene
Molekylvikt (g/mol) 148.225
Formel vikt 148.131 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.