Läs mer
1,4-Dimetoxibensen, TRC
Produktkod. 30387055
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387055 25 g
30376456 100 g
30376191 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30387055 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45638025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-78-7
Molekylformel C8 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 138.164
Synonym Benzene, p-dimethoxy- (8CI), 1,4-Dimethoxybenzene, 1,4-Dimethoxybenzol, 4-Methoxyanisole, DMB, Hydroquinone dimethyl ether, Methyl 4-methoxyphenyl ether, Methyl p-methoxyphenyl ether, NSC 7483, Quinol dimethyl ether, p-Dimethoxybenzene, p-Hydroquinone dimethyl ether, p-Methoxyanisole
IUPAC-namn 1,4-dimetoxibensen
LEDER COc1ccc(OC)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dimethoxybenzene
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Formel vikt 138.0681